Dusičnan stříbrný ≥99% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
0377-100GEA
1194.47
EUR
0377-100G
0377-25G
Dusičnan stříbrný ≥99% ACS
Dusičnan stříbrný
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Vzorec:
AgNO₃ Mw: 169.87 Teplota varu: 444 Teplota tavenia: 210 Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003414 Číslo CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 OSN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (ACS) | Colorless or white solid. |
Chloride | ≤0.0005% |
Clarity of Solution | Pass |
Copper | ≤0.0002% |
Free Acid Test | Pass |
Iron | ≤0.0002% |
Lead | ≤0.001% |
Purity | ≤99% |
Substances not Precipitated by HCl | ≤0.01% |
Sulphate | ≤0.002% |