Tlačiť
Fluorid stříbrný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
210450050 210450250
ACRO210450050EA 175.69 EUR
ACRO210450050 ACRO210450250
Fluorid stříbrný 99+%
Fluorid stříbrný
Vzorec: AgF
Mw: 126.87
Teplota varu: 1150
Teplota tavenia: 435 °C
Hustota: 5.85 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003410
Číslo CAS: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08657
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %