Bromid stříbrný ≥99.998% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Argentous bromide
12110.06
12110.14
12110.22
12110.06EA
152.61
EUR
12110.06
12110.14
12110.22
Bromid stříbrný ≥99.998% (metals basis), Premion®
Bromid stříbrný
Purity: 99.998%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Crystalline
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Vzorec:
AgBr Mw: 187.77 Teplota varu: 1300 Teplota tavenia: 432 Hustota: 6.47 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003398 Číslo CAS: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8506 |