Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36276.09
36276.18
36276.09EA
101.48
EUR
36276.09
36276.18
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Vzorec:
O₁₁Pr₆ Teplota tavenia: 2500 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011178 Číslo CAS: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |