Tlačiť
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36276.09 36276.18
36276.09EA 101.48 EUR
36276.09 36276.18
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Vzorec: O₁₁Pr₆
Teplota tavenia: 2500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9