Tlačiť
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11234.14 11234.22 11234.A1
11234.14EA 142 EUR
11234.14 11234.22 11234.A1
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Praseodymium(III,IV) oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Vzorec: O₁₁Pr₆
Teplota tavenia: 2500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9