Tlačiť
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.996% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10914.06 10914.14
10914.06EA 99.08 EUR
10914.06 10914.14
Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.996% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Praseodymium(III,IV) oxide
Purity: 99.996% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Vzorec: O₁₁Pr₆
Teplota tavenia: 2500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9