Dipraseodymium trioxide 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35663.09
35663.18
35663.09EA
173.44
EUR
35663.09
35663.18
Dipraseodymium trioxide 99,9 Metals basis
Dipraseodymium trioxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-32-7
Molecular Formula: Pr2O3
Formula Weight: 329.83
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.07
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011178
Vzorec:
O₃Pr₂ Mw: 329.81 Teplota tavenia: 2300 °C Hustota: 7.07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011178 Číslo CAS: 12036-32-7 EINECS: 234-857-9 Merck Index: 14,7712 |