Tlačiť
Dipraseodymium trioxide 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35663.09 35663.18
35663.09EA 173.44 EUR
35663.09 35663.18
Dipraseodymium trioxide 99,9 Metals basis
Dipraseodymium trioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-32-7 Molecular Formula: Pr2O3 Formula Weight: 329.83 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.07 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011178
Vzorec: O₃Pr₂
Mw: 329.81
Teplota tavenia: 2300 °C
Hustota: 7.07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12036-32-7
EINECS: 234-857-9
Merck Index: 14,7712