Oxid lantanitý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute mineral acids
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
For vacuum deposition
Vzorec:
La₂O₃ Teplota varu: 4200 °C Teplota tavenia: 2307 °C Hustota: 6,51 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011071 Číslo CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |