Tlačiť
Oxid lantanitý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41644.18 41644.30
41644.18EA 337.34 EUR
41644.18 41644.30
Oxid lantanitý ≥99.9% (metals basis)
Oxid lantanitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute mineral acids Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
For vacuum deposition
Vzorec: La₂O₃
Teplota varu: 4200 °C
Teplota tavenia: 2307 °C
Hustota: 6,51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011071
Číslo CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363