Oxid lantanitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11272.22
11272.36
11272.22EA
79.42
EUR
11272.22
11272.36
Oxid lantanitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid lantanitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Vzorec:
La₂O₃ Teplota varu: 4200 °C Teplota tavenia: 2307 °C Hustota: 6,51 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011071 Číslo CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |