Tlačiť
Oxid lantanitý 91%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 108.3 EUR
ACRO413021000 ACRO413022500
Oxid lantanitý 91%
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Teplota varu: 4200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011071
Číslo CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %