Tlačiť
Oxid lantanitý 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 210.69 EUR
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Oxid lantanitý 99.99% (trace metals basis)
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Mw: 325.81
Teplota varu: 4200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2315 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011071
Číslo CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm