Tlačiť
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35801.03 35801.06
35801.03EA 142 EUR
35801.03 35801.06
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) iodide
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049470
Vzorec: I₃La
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049470
Číslo CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6