Tlačiť
Lanthanum(III) chloride, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
35702.09 35702.18 35702.30
35702.09EA 140.79 EUR
35702.09 35702.18 35702.30
Lanthanum(III) chloride, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) chloride
Vzorec: Cl₃La
Teplota varu: 1000 °C
Teplota tavenia: 860 °C
Hustota: 3,842
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011068
Číslo CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5363