Tlačiť
4-Bromoisoquinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
107090010 107090100
ACRO107090010EA 36.02 EUR
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006904
Číslo CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %