5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25559.06
B25559.14
B25559.06EA
93.06
EUR
B25559.06
B25559.14
5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥97%
5,6-Dimethoxy-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 2107-69-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD00003790
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ Teplota varu: 302 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 118…120 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003790 Číslo CAS: 2107-69-9 EINECS: 218-287-8 |