2-Indanone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
A12574.06
A12574.22
A12574.06EA
70.2
EUR
A12574.06
A12574.22
2-Indanone ≥98%
2-Indanone
Purity: 98%
CAS No.: 615-13-4
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 218° dec.
Beilstein Reference: 636550
MDL No.: MFCD00003792
Vzorec:
C₉H₈O Mw: 132.16 Teplota varu: 218 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 52…56 °C Hustota: 1.0712 g/cm³ (67 °C) Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003792 Číslo CAS: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |