Tlačiť
2-Indanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
164110100 164110500
ACRO164110100EA 115.76 EUR
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanone 97%
2-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 220…225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…57 °C
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003792
Číslo CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %