Tlačiť
1-Indanone 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
122110100 122110250 122111000
ACRO122110100EA 75.01 EUR
ACRO122110100 ACRO122110250 ACRO122111000
1-Indanone 99+%
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 243…245 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003785
Číslo CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure