Tlačiť
Xenon difluoride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Xenon(II) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 275.97 EUR
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenon difluoride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
Mw: 169.29
Teplota varu: 114
Hustota: 4.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040538
Číslo CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,10072
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)