Tlačiť
Xenon difluoride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Xenon(II) fluoride
39739.04 39739.09 39739.18
39739.04EA 265.94 EUR
39739.04 39739.09 39739.18
Xenon difluoride ≥99.5% (metals basis)
Xenon difluoride
Purity: 99.5% CAS No.: 13709-36-9 Molecular Formula: XeF2 Formula Weight: 169.30 Physical Form: Crystalline Granules, shipped in teflon Density: 4.32 Appearance: White Melting Point: 127-129° Merck Reference: 14,10072 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00040538
Fluorinating agent
Vzorec: F₂Xe
Mw: 169.29
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: 127…129 °C
Hustota: 4.32
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040538
Číslo CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
OSN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,10072