Tlačiť
Xenon difluoride 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Xenon(II) fluoride
278550010 278550050
ACRO278550010EA 166.87 EUR
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluoride 99.5+%
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
Mw: 169.29
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040538
Číslo CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
OSN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,10072
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %