Diphenyl diselenide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13919.06
A13919.14
A13919.22
A13919.06EA
63.78
EUR
A13919.06
A13919.14
A13919.22
Diphenyl diselenide ≥98%
Diphenyl diselenide
Purity: 98%
CAS No.: 1666-13-3
Molecular Formula: C12H10Se2
Formula Weight: 312.13
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 2047179
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003001
Vzorec:
C₁₂H₁₀Se₂ Teplota varu: 377 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 61…63 °C Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003001 Číslo CAS: 1666-13-3 EINECS: 216-780-2 OSN: 3283 ADR: 6.1,II |