Tlačiť
Dimethyl diselenide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyldiselenide
68119.03 68119.06
68119.03EA 110.31 EUR
68119.03 68119.06
Dimethyl diselenide ≥99%
Dimethyl diselenide
Purity: 99% CAS No.: 7101-31-7 Molecular Formula: (CH3)2Se2 Formula Weight: 187.99 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.987 Refractive Index: 1.6388 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00008254
Vzorec: C₂H₆Se₂
Teplota varu: 155…157 °C
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 1,987
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008254
Číslo CAS: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
OSN: 2929
ADR: 6.1,II