Dimethyl diselenide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dimethyldiselenide
68119.03
68119.06
68119.03EA
110.31
EUR
68119.03
68119.06
Dimethyl diselenide ≥99%
Dimethyl diselenide
Purity: 99%
CAS No.: 7101-31-7
Molecular Formula: (CH3)2Se2
Formula Weight: 187.99
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.987
Refractive Index: 1.6388
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00008254
Vzorec:
C₂H₆Se₂ Mw: 187.99 Teplota varu: 155…157 °C Teplota tavenia: –82 °C Hustota: 1.987 Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008254 Číslo CAS: 7101-31-7 EINECS: 230-410-7 OSN: 2929 ADR: 6.1 II |