Tlačiť
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
86370-250G 86370-50G
SIAL86370-250GEA 988.18 EUR
SIAL86370-250G SIAL86370-50G
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid teluričitý
Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 773
Hustota: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123