Tlačiť
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 193.87 EUR
1.12356.0025 1.12356.0010
Oxid teluričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid teluričitý
Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 773
Hustota: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2