Tlačiť
Oxid teluričitý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
87813.14 87813.22
87813.14EA 133.39 EUR
87813.14 87813.22
Oxid teluričitý ≥99.99% (metals basis)
Oxid teluričitý
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 733 °C
Hustota: 5.8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123