Tlačiť
Oxid teluričitý, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10608.18 10608.30
10608.18EA 181.45 EUR
10608.18 10608.30
Oxid teluričitý, tech.
Oxid teluričitý
CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 733 °C
Hustota: 5.8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123