Tlačiť
Oxid teluričitý 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222590500 222592500
ACRO222590500EA 145.4 EUR
ACRO222590500 ACRO222592500
Oxid teluričitý 99+%
Oxid teluričitý
Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 733 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
OSN: 3077
Merck Index: 14,09123
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm