Tlačiť
Oxid seleničitý for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
8.00653.0050EA 46.93 EUR
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
Oxid seleničitý for synthesis, sublimated, Sigma-Aldrich®
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Teplota tavenia: 315 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003562
Číslo CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
OSN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08508
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2