Oxid seleničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10854.06
10854.14
10854.06EA
148.82
EUR
10854.06
10854.14
Oxid seleničitý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Oxid seleničitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-08-4
Molecular Formula: SeO2
Formula Weight: 110.96
Physical Form: Powder/Lump
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8434
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003562
Vzorec:
SeO₂ Teplota tavenia: 340…350 °C (subl.) Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003562 Číslo CAS: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 OSN: 3283 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8434 |