Tlačiť
Oxid seleničitý 99.8% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200000100 200001000 200005000 200000025
ACRO200000100EA 55.76 EUR
ACRO200000100 ACRO200001000 ACRO200005000 ACRO200000025
Oxid seleničitý 99.8% (trace metals basis)
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Teplota tavenia: 315 °C (subl.)
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003562
Číslo CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Assay 70 to 71.5 % Se
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Tellurium (Te) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %