Tlačiť
Oxid seleničitý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193980100 193980500
ACRO193980100EA 205.38 EUR
ACRO193980100 ACRO193980500
Oxid seleničitý 99.999% (trace metals basis)
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Teplota tavenia: 315 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003562
Číslo CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %