Tlačiť
Tellurium tetrachloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tellurium(IV) chloride
194740250 194741000
ACRO194740250EA 168.24 EUR
ACRO194740250 ACRO194741000
Tellurium tetrachloride 99%
Tellurium tetrachloride
Vzorec: Cl₄Te
Mw: 269.41
Teplota varu: 380 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 224 °C
Hustota: 3.26 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011262
Číslo CAS: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09279
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)