Tlačiť
Tellurium tetrabromide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tellurium(IV) bromide
ampuled under argon
43439.09 43439.18
43439.09EA 240.74 EUR
43439.09 43439.18
Tellurium tetrabromide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Tellurium tetrabromide
Purity: 99.999% CAS No.: 10031-27-3 Molecular Formula: TeBr4 Formula Weight: 447.27 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.31 Melting Point: 380° Boiling Point: 420° dec. Merck Reference: 14,9125 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00049575
Vzorec: Br₄Te
Mw: 447.22
Teplota varu: 420 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 380
Hustota: 4.31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049575
Číslo CAS: 10031-27-3
EINECS: 233-090-7
OSN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9125