Ammonium perrhenate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10846.04
10846.09
10846.04EA
186.12
EUR
10846.04
10846.09
Ammonium perrhenate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonium perrhenate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: NH4ReO4
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Crystalline
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Vzorec:
H₄NO₄Re Teplota tavenia: Dec. Hustota: 3,97 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012377 Číslo CAS: 13598-65-7 EINECS: 237-075-6 OSN: 1479 ADR: 5.1,II |