Tlačiť
Dusičnan amonný ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
21278.295EA 54.15 EUR
21278.295 21278.364
Dusičnan amonný ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
OSN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 98,5 %
Těžké kovy (jako Pb) Max. 10 ppm
PO4 (fosfáty) Max. 20 ppm
Fe (železo) Max. 10 ppm