Tlačiť
Dusičnan amonný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 158.44 EUR
1.01187.1000 1.01187.5000
Dusičnan amonný, Supelco®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
OSN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538