Tlačiť
Dusičnan amonný ≥95% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12363.36 12363.A3
12363.36EA 67.79 EUR
12363.36 12363.A3
Dusičnan amonný ≥95% ACS
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Teplota varu: 210 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 170 °C
Hustota: 1,72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
OSN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,534