Tlačiť
Bismuth(III) telluride ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44077.14 44077.22
44077.14EA 421.58 EUR
44077.14 44077.22
Bismuth(III) telluride ≥99.98% (metals basis)
Bismuth(III) telluride
Purity: 99.98% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Vzorec: Bi₂Te₃
Teplota tavenia: 573 °C
Hustota: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014201
Číslo CAS: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
OSN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01331