Tlačiť
Bismuth(III) telluride ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14519.09 14519.18
14519.09EA 160.05 EUR
14519.09 14519.18
Bismuth(III) telluride ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Bismuth(III) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: 6mm & Down Pieces Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Vzorec: Bi₂Te₃
Teplota tavenia: 573 °C
Hustota: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014201
Číslo CAS: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
OSN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01331