Diarsenic triselenide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Arsenic(III) selenide
12849.06
12849.14
12849.06EA
192.94
EUR
12849.06
12849.14
Diarsenic triselenide ≥99.999% (metals basis)
Diarsenic triselenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: 1-6mm Fused Pieces
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
For vacuum deposition
Vzorec:
As₂Se₃ Mw: 386.72 Teplota tavenia: 260 °C Hustota: 4.75 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014166 Číslo CAS: 1303-36-2 EINECS: 215-119-5 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,805 |