Tlačiť
Oxid fosforečný 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
21411.296EA 228.72 EUR
21411.296 21411.230
Oxid fosforečný 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Reducing substances (as P2O3) Max. 0.02 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 150 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Ni (Nickel) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm