Tlačiť
Oxid fosforečný 98+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
315822500 315820010
315822500.EA 52.07 EUR
315822500. 315820010.
Oxid fosforečný 98+% ACS
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 340…360 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %