Tlačiť
Oxid fosforečný 98%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 108.15 EUR
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
Oxid fosforečný 98%, extra_pure
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Mw: 141.94
Teplota tavenia: 340…360 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011440
Číslo CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
OSN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %