Tlačiť
Fosforyltrichlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
191290010 191292500
ACRO191290010EA 153.63 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Fosforyltrichlorid 99%
Fosforyltrichlorid
Vzorec: POCl₃
Teplota varu: 107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1,2 °C
Hustota: 1,645 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011443
Číslo CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
OSN: 1810
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07506
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %