Chlorid fosforečný ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11849.14
11849.22
11849.14EA
202.57
EUR
11849.14
11849.22
Chlorid fosforečný ≥99.99% (metals basis)
Chlorid fosforečný
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-13-8
Molecular Formula: PCl5
Formula Weight: 208.24
Physical Form: Solid
Density: 2.114
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 162° subl.
Merck Reference: 14,7351
UN No.: 1806
MDL No.: MFCD00011439
Vzorec:
Cl₅P Teplota tavenia: 162 °C (subl.) Hustota: 2,114 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011439 Číslo CAS: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 OSN: 1806 ADR: 8,II Merck Index: 14,7351 |