Tlačiť
Chlorid vizmutitý, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10510.14 A10510.22 A10510.36
A10510.14EA 63.78 EUR
A10510.14 A10510.22 A10510.36
Chlorid vizmutitý, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
Teplota varu: ∼430 °C (subl.)
Teplota tavenia: 230…232 °C
Hustota: 4,75
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003461
Číslo CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1262