Tlačiť
Chlorid vizmutitý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 101.74 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Chlorid vizmutitý 99.999% (trace metals basis)
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
Mw: 315.34
Teplota varu: 447 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 230…232 °C
Hustota: 4.75 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003461
Číslo CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm